14-306-M
GSK3β Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human GSK3β with an H350L mutation, for use in Kinase Assays.
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Forma
liquid
molekulatömeg
Mw 51 kDa
összetétel
mercaptoethanol, 0.1-1%
saccharose, 5-10%
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
tárolási körülmény
(Tightly closed)
technika/technikák
activity assay: suitable (kinase)
oldhatóság
water: soluble
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
Géninformáció
human ... GSK3B(2932)
Általános leírás
Research area: Cell Signaling
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Minőség
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Gátló
antitest
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2