Fontos dokumentumok
431559
Lithium carbonate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Carbolithium, Carbonic acid lithium salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤0.01% insol. dil. HCl
≤0.2% S compounds
<100 ppm total metallic impurities
mp
618 °C (lit.)
sűrűség
2.11 g/mL at 25 °C
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
kation nyomok
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤0.002%
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
Géninformáció
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932) , IMPA1(3612)
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
(2) Consistent Performance: Ultra-high purity guarantees consistent performance across various applications, reducing variability and enhancing reliability.
(3) High Purity Standard: Ideal as a standard or reagent for trace metal analysis and high-precision analytical techniques, ensuring accurate and reliable results.
(4) Lower conetent of anions such (Chloride and Nitrate)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?