Fontos dokumentumok
E2250
Ellagic acid
≥95% (HPLC), powder, from tree bark
Szinonimák:
4,4′,5,5′,6,6′-Hexahydroxydiphenic acid 2,6,2′,6′-dilactone, Alizarin Yellow, Benzoaric acid, Elagostasine, Eleagic acid, Gallogen, Lagistase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
tree bark
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
eltarthatósági idő
5 yr
oldhatóság
1 M NaOH: 10 mg/mL
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
Oc1cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc(c1O)c2-c34
InChI
1S/C14H6O8/c15-5-1-3-7-8-4(14(20)22-11(7)9(5)17)2-6(16)10(18)12(8)21-13(3)19/h1-2,15-18H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFSDNFLWKVMVRB-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CSK(1445) , DYRK1A(1859) , GSK3B(2932) , SRC(6714)
rat ... Lyn(81515) , Syk(25155)
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the metabolism of dietary phenolic acids by Lactobacillus plantarum CECT 748T
- as a potential substrate for the high production of Lactobacillus plantarum tannase
- as a standard in the study to examine the phenolic components and anti-oxidant activity of nettle
- to study the links between dietary ellagic acid and epigenetic modulation of adipogenesis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research