Fontos dokumentumok
S3567
SB 415286
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[(3-Chloro-4-hydroxyphenyl)amino]-4-(2-nitrophenyl)-1H-pyrrol-2,5-dione
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(NC2=C(C(=O)NC2=O)c3ccccc3[N+]([O-])=O)cc1Cl
InChI
1S/C16H10ClN3O5/c17-10-7-8(5-6-12(10)21)18-14-13(15(22)19-16(14)23)9-3-1-2-4-11(9)20(24)25/h1-7,21H,(H2,18,19,22,23)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PQCXVIPXISBFPN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3