Fontos dokumentumok
SML0339
Tideglusib
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Benzyl-2-(naphthalen-1-yl)-[1,2,4]thiadiazolidine-3,5-dione, NP-12, NP031112
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >15 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1SN(C(=O)N1Cc2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C19H14N2O2S/c22-18-20(13-14-7-2-1-3-8-14)19(23)24-21(18)17-12-6-10-15-9-4-5-11-16(15)17/h1-12H,13H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PMJIHLSCWIDGMD-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GSK3B(2932)
Alkalmazás
- as a reference compound in ADP-GloTM Kinase assay
- as an allosteric inhibitor of GSK-3β to study its effects on myocardial remodeling and angiogenesis
- as a differentiation agent (specifically a glycogen synthase kinase (GSK)-3β inhibitor) to convert fibroblast cells into octamer-binding transcription factor-4 (OCT4)+ and vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR-2/fetal liver kinase-1 (FLK1)+ cells
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.