Fontos dokumentumok
A5665
Adenine
BioReagent, suitable for plant cell culture, ≥99%
Szinonimák:
6-Aminopurine, Vitamin B4
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
molekulatömeg
Mw 135.13 g/mol
technika/technikák
cell culture | plant: suitable
szín
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
oldhatóság
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
agriculture
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... AKT1(207) , GSK3B(2932) , LCK(3932) , MAP3K1(4214) , MAPK14(1432) , MAPK8(5599) , MAPK9(5601) , MAPKAPK2(9261) , PRKACA(5566) , PRKCA(5578) , RAF1(5894) , ROCK2(9475)
mouse ... Mapk1(26413)
rat ... Camk2a(25400) , Mapk10(25272)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3