MABN2443
Anti-nonphospho-GSK3 (Ser9) Antibody, beta specific Antibody, clone 12B2
clone 12B2, from mouse
Szinonimák:
Glycogen synthase kinase-3 beta, EC: 2.7.11.26, GSK-3 beta, Serine/threonine-protein kinase GSK3B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
12B2, monoclonal
faj reaktivitás
rat, human, mouse
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
ambient
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer9)
Géninformáció
human ... GSK3B(2932)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in ELISA applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in human cerebral cortex tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Minőség
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash