Fontos dokumentumok
S3442
SB 216763
>98% (HPLC)
Szinonimák:
3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Teszt
>98% (HPLC)
szín
orange
oldhatóság
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
kezdeményező
GlaxoSmithKline
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology