Merck
SML1438
Sigma-Aldrich
LY2090314
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-[9-Fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-2-(1-piperidinylcarbonyl)pyrrolo[3,2,1-jk][1,4]benzodiazepin-7-yl]-4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 3-[9-Fluoro-2-(piperidin-1-ylcarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydro[1,4]diazepino[6,7,1-hi]indol-7-yl]-4-imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl-1H-pyrrole-2,5-dione, LY-2090314
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H25FN6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
512.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)N(C2)CCN3C4=C2C=C(F)C=C4C(C5=C(C6=CN=C7N6C=CC=C7)C(NC5=O)=O)=C3
InChI
1S/C28H25FN6O3/c29-18-12-17-15-34(28(38)32-7-3-1-4-8-32)11-10-33-16-20(19(13-18)25(17)33)23-24(27(37)31-26(23)36)21-14-30-22-6-2-5-9-35(21)22/h2,5-6,9,12-14,16H,1,3-4,7-8,10-11,15H2,(H,31,36,37)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRJWTAWVFDCTGO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Biokémiai/fiziológiai hatások
LY2090314 can decrease the development of human MYCN amplified and non-amplified neuroblastoma (NB) cell lines in vitro. It has the ability to prevent the multiplication, colony formation and cell confluency of neuroblastoma.
LY2090314 is a potent and selective ATP-competitive inhibitor of Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) currently in clinical trials for cancer therapy. LY2090314 has IC50 values of 1.5 nM and 0.9 nM for GSK-3α and GSK-3β, respectively.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Antiproliferative and apoptotic effect of LY2090314, a GSK-3 inhibitor, in neuroblastoma in vitro
Kunnimalaiyaan S, et al.
BMC Cancer, 18(1), 560-560 (2018)
Mengfei Yu et al.
Cell, 184(1), 243-256 (2021-01-09)
Craniosynostosis results from premature fusion of the cranial suture(s), which contain mesenchymal stem cells (MSCs) that are crucial for calvarial expansion in coordination with brain growth. Infants with craniosynostosis have skull dysmorphology, increased intracranial pressure, and complications such as neurocognitive