K3888
Kenpaullone
≥98%
Szinonimák:
9-Bromo-7,12-dihydro-indolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, NSC 664704
Teszt
≥98%
form
solid
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: 18 mg/mL, clear, yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc2[nH]c-3c(CC(=O)Nc4ccccc-34)c2c1
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDC2(983)
mouse ... Gsk3b(56637)
rat ... Gsk3b(84027)
Alkalmazás
- as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3)/ cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor to study its effects on human neural progenitor cell lines
- as an inhibitor of Krupple-like factor 4 (KLF4) in Gs-coupled designer GPCR (Gs DREADD= GsD) Agouti-related peptide (GsD-AgRP) mice
- as a GSK3/CDK inhibitor to study its effects on the sea urchin embryo development
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3