07-1413
Anti-GSK-3b Antibody, a.a. 335-349
from rabbit, purified by affinity chromatography
Méret kiválasztása
Méret kiválasztása
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
mouse, bovine, rat, human
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
Géninformáció
human ... GSK3B(2932)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin):
Representative testing from a previous lot.
Optimal Staining of GSK3β Polyclonal Antibody: HeLa Cells
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Minőség
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected GSK3 BETA on 10 μg of C2C12 lysates.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance. Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Analízis megjegyzés
C2C12 Cell Lysate, Hela cells, rat or mouse brain
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2