1.41439
Parteck® SRP 80 (Polyvinyl alcohol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Parteck® Polyvinyl alcohol, PVA, PVOH
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
részecskeméret
60-100 μm (d50)
mp
160-240 °C
alkalmazás(ok)
controlled release
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Reliable sustained release profiles of active pharmaceutical ingredients over several hours
- Suitable for direct compression processes with conventional equipment
- Resistant to pH- and alcohol-induced dose dumping
- Superior batch-to-batch consistency and robust performance due to fully synthetic material
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1