360627
Poly(vinyl alcohol)
Mw 9,000-10,000, 80% hydrolyzed
Szinonimák:
PAA
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
crystals
molekulatömeg
Mw 9,000-10,000
leeső golyó
2.5-3.5 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
sűrűség
1.19-1.31 g/cm3
alkalmazás(ok)
advanced drug delivery
filtration
SMILES string
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- In the cell collection medium for determining cellular function of mouse oocytes and eggs cells.
- As a coating and stabilizer in the preparation of drug loaded microparticles.
- In the preparation of biocompatible polymer blends of chitosan and poly (vinyl) alcohol.
- In the synthesis of bioactive polymer blends of poly(lactic acid)/poly(vinyl-alcohol)-chitosan.
- In developing chitosan-polyvinyl alcohol-bioactive glass composite membranes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)