P8136
Poly(vinyl alcohol)
87-90% hydrolyzed, average mol wt 30,000-70,000
Szinonimák:
PVA, PVAl, PVOH, Poly(Ethenol)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
average mol wt 30,000-70,000
viszkozitás
4-6 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
oldhatóság
H2O: soluble
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in in vitro production (IVP) of bovine embryos
- oocyte recovery and in vitro maturation
- as a macromolecular component in basal cultured medium
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)