1.41354
Polyvinyl alcohol
5-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP, JPE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
JPE
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
scales
mp
160-240 °C
alkalmazás(ok)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.