Fontos dokumentumok
341584
Poly(vinyl alcohol)
Mw 89,000-98,000, 99+% hydrolyzed
Szinonimák:
PVA
Forma
powder
molekulatömeg
Mw 89,000-98,000
leeső golyó
11.6-15.4 cP, 4 % in H2O(20 °C)(lit.)
mp
250 °C (482 °F)
sűrűség
1.19-1.31 g/cm3
alkalmazás(ok)
3D bioprinting
advanced drug delivery
SMILES string
C=CO
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.