Y0001550
Poly(vinyl alcohol)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
polyvinyl alcohol
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)