Szájon át szedhető szilárd adagolási formák 3D nyomtatása
Innovatív technológia, teljesen új lehetőségek - a háromdimenziós (3D) nyomtatás új megközelítéseket tesz lehetővé, különösen a gyógyszergyártással összefüggésben. Az additív gyártásként is emlegetett 3D-nyomtatás a gyógyszeripar két forró témáját célozza meg: a személyre szabott orvoslást és az igény szerinti gyártást. Valójában egyre inkább az a tendencia figyelhető meg, hogy a tömeggyártástól a személyre szabottabb megoldások javára lépnek el. The reason: Az egyéni betegigényeket kielégítő, jobb kezelési lehetőségek iránti erős kereslet, különösen a gyermek- és időskorú betegek esetében. De ez még nem minden: A 3D-nyomtatás a klinikai vizsgálatok korai szakaszában a klinikai vizsgálati anyagok biztosításával a gyógyszerfejlesztési idők lerövidítéséhez is kulcsfontosságú lehet.
Az erősen digitalizált technológiában rejlő lehetőségek teljes kihasználásához azonban speciális segédanyagokra van szükség - valamint az önoptimalizáláshoz vagy az automatizált készítményfejlesztéshez szükséges intelligens alkalmazások integrálására.
Tárja fel, hogyan javíthatja a termelékenységet és a teljesítményt.
Termékkínálatunkat támogatja a Emprove® Program átfogó dokumentációval, hogy felgyorsítsa a piacra jutást. Ha alkalmazható, termékeink megfelelnek a főbb gyógyszerkönyveknek.
Kiváló oldhatóságnövelés és stabilizálás
A magas hőstabilitású polivinil-alkohol polimerek Parteck® MXP termékcsaládja optimális számos additív gyártási eljáráshoz, különösen az olvadékalapú technológiákhoz, például a fejlett olvadékcseppes lerakáshoz.
Meglumin Kétféle minőség, sokféle alkalmazás
A szerves bázis meglumin ellenionként használható az API-val só képzésére, vagy funkcionális segédanyagként az API oldhatóságának fokozására, az API stabilitásának javítására és a pH-érték beállítására. Válassza ki a kívánt minőséget:
A lágyítószerek megkönnyítik a formulázást
A lágyítószerek felhasználhatók a feldolgozási hőmérséklet csökkentésére, megkönnyítve a hőálló hatóanyagokkal való formulázást.
A 3D nyomtatási technológiákhoz alkalmas lágyítók választékunkban megtalálhatóak a következők:
Kapcsolódó termékforrások
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Brochure: Double Your Benefit with Meglumine
Applicable either as an advanced API intermediate or as a functional excipient.
- Article: Solid Formulation Development Using Melt-based 3D Printing Technologies
3D printing can overcome challenges during formulation development, with a focus on enhancing API bioavailability in solid dispersions. Find out how in this technical article.
A webináriumon megismerheti az olvadékalapú 3D nyomtatás legújabb fejlesztéseit, az egyes technológiák alkalmazási példáit, valamint mélyrehatóan megismerheti a MED® 3D nyomtatási technológiát a dedikált gyógyszerfelszabadítási profilok kialakítására.
A webináriumon bemutatunk egy új koncepciót a kihívást jelentő orális adagolási formák additív gyártására. Az Aprecia kereskedelmi méretű 3D nyomtatási platformját kombinálva legújabb oldhatóságnövelő technológiánkkal, új gyártási lehetőségeket képzelünk el a készítmények fejlesztői számára.
A rossz oldhatóság a mai formulációfejlesztés egyik fő kihívása. Hangolódjon rá webináriumunkra, hogy megtudja, hogyan támogathatja Önt a fejleszthetőségi osztályozási rendszer (DCS) és a Meglumine ezekben a kihívásokban és még sok másban.