1.15079
Parteck® SI 200 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF, E 420
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Parteck® Sorbitol, D-Glucitol
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
fine powder
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
részecskeméret
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
94-96 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
sűrűség
1.49 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Excellent direct compression properties
- High dilution and adsorption capacity
- Larger and highly structured surface area
- Low hygroscopicity
- Low amount of reducing sugars
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Cikkek
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.