Merck
1.41352
SAFC
Polyvinyl alcohol
26-88, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., ChP, USP, JPE
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CHOH-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111042
Ügynökség
ChP
JPE
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,USP,JPE
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
scales
technika/technikák
API processing | nano-milling: suitable
mp
160-240 °C
alkalmazás(ok)
controlled release
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
When working on a pharmaceutical formulation, there are specific considerations to make and challenging hurdles to take before you can successfully launch your final drug product - formulation stability, release kinetics and bioavailability limitations just to name a few. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Polyvinyl alcohol 26-88 is a synthetic, bio-compatible, toxicologically safe, and multi-compendial polymer. It is part of a portfolio spanning a wide range of pharmaceutical grade polyvinyl alcohols of different viscosities, hydrolysis grades and molecular weights and is well suited for a broad variety of pharmaceutical applications, including solid, liquid, and semi-solid formulations.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
PVA meets all the essential requirements to be used in ophthalmic preparations and offers important benefits compared to HPMC and CMC.