Folyamatos gyártás az orális szilárd adagolásban
A folyamatos gyártás (CM) új technológiai irányzat a gyógyszeripari tablettagyártásban, amely számos előnnyel jár a termékek gazdaságossága és minősége szempontjából - de kihívásokkal is jár.
A CM-vonalak anyagmozgatása speciális segédanyag-tulajdonságokat igényel az állandó adagolási teljesítmény eléréséhez, például jó áramlás és állandó minőség tételről tételre. Az optimális feldolgozási tulajdonságokkal rendelkező segédanyagok vagy a CM-re szabott segédanyagok gyakran lehetővé teszik a készítménykomponensek számának csökkentését, és ennek eredményeként a szükséges adagolóállomások számát. A kiválasztott CM-eljárástól függően szükség lehet közvetlenül összenyomható anyagokra vagy a csavaros granulálással kompatibilis anyagokra.
A szilárd dózisok gyártási folyamataiban kiváló teljesítményre optimalizált, CM-hez alkalmas segédanyagok portfóliónk a következőket tartalmazza:
- Parteck® LM önzsírozó töltőanyag/kötőanyag minden tablettázási folyamathoz, és alkalmas szakaszos és folyamatos gyártási folyamatokhoz.
- Parteck® M mannit, amely alkalmas közvetlen tömörítésre, száraz granulálásra és nedves granulálásra, beleértve az ikercsavaros granulálást is.
- Parteck® ODT segédanyagrendszer gyors felszabadulású és szájon át dezintegrálódó gyógyszerformákhoz.
- Parteck® SRP 80 segédanyag, amelyet közvetlen tömörítésre terveztek, lehetővé téve a szabályozott felszabadulású gyógyszerformákat.
- Polyvinil-alkohol 4-88 és részecskeoptimalizált minőségű Parteck® MXP 4-88 polimer hatékony kötőanyagként a folyamatos ikercsavaros granulálásban.
Az Emprove® Program átfogó dokumentációval, hogy felgyorsítsa a piacra jutást. Ha alkalmazható, termékeink megfelelnek a főbb gyógyszerkönyveknek.
Tekintse meg, hogyan javíthatja termelékenységét és teljesítményét.
Önmagától kenődő töltőanyag-kötőanyag segédanyag rendszer tablettázáshoz
Kiváló folyási tulajdonságok, következetes adagolás és robusztus, állandó keverési idő folyamatos és szakaszos folyamatokban. Kétféle minőség a különböző API adagolási és kenési igényeket célozza meg.
Előrendezett mannit minden tablettázási technológiához
Termékoptimalizált mannit a kiváló tablettázási teljesítmény és a gyors felszabadulás érdekében. Kétféle minőség áll rendelkezésre az Ön egyedi igényeinek kiszolgálására a közvetlen tömörítés, a nedves granulálás, a hengeres tömörítés és a CM-megközelítések, például a csavaros granulálás során.
- Parteck® M 100<./li>
- Parteck® M 200
Direkt tömöríthető segédanyag ODT-khez
Kiváló minőségű, gyors hatású tabletták előállítása minden eddiginél költséghatékonyabban. Robusztus tabletták, gyors dezintegráció, kiváló szájíz kombinálva kiváló teljesítménnyel a közvetlen sajtolás és a folyamatos gyártás során.
Megbízható tartós hatóanyag-leadású szilárd dózisú készítmények
Megbízható tartós hatóanyag-leadás a funkcionális, polivinil-alkohol (PVA) alapú segédanyagunkkal: közvetlen tömörítésre alkalmas, csökkentett dózisdömping kockázata, robusztus, tételről tételre történő konzisztencia, ideális a folyamatos gyártáshoz.
Kapcsolódó termékforrások
- Download: Formulation Handbook
In this formulation handbook, we have compiled information and formulation examples that can help you when developing your formulation.
- Brochure: Parteck® LM Excipient System Reduce Complexity in Your Formulation and Optimize Results
Discover the one step solution: lubricant, filler and binder. Perfect dosing and acceleration of your manufacturing process in batch or continuous manufacturing with Parteck® LM.
Kapcsolódó webináriumok
A webináriumon megismerheti a folyamatos gyártás legfontosabb kérdéseit a segédanyagokkal kapcsolatban, és megtudhatja, hogyan lehet ezeket kezelni.
A webináriumon megismerkedhet a folyamatos gyártás kihívásaival, előnyeivel és azzal, hogyan lehet a kihívásokat a segédanyagok használatával kezelni.