Merck
1.14266
Supelco
Polyvinyl alcohol
protective colloid for argentometric titration
Szinonimák:
Poly(vinyl alcohol), PVA, PVOH
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CHOH-]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
13111042
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.001% Chloride (Cl)
pH
5.0-7.0 (0.2% in water)
mp
160-240 °C
térfogatsúly
400‑670 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2-3H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Bioplastic Films from Moringa Oleifera Gum: This paper discusses the development of scalable and degradable bioplastic films from Moringa oleifera gum mixed with polyvinyl alcohol, intended for sustainable packaging solutions (Ranote et al., 2024).
  • High-Density Polyethylene Modification: The modification of high-density polyethylene with a fibrillar-porous structure using biocompatible polyvinyl alcohol is studied to improve its mechanical properties and environmental performance (Yarysheva and Arzhakova, 2024).
  • Cellulose Nanofiber Reinforced Polyvinyl Alcohol Hydrogels: This research explores the creation of high-strength, anti-fatigue cellulose nanofiber reinforced polyvinyl alcohol-based ionic conductive hydrogels, targeting applications in flexible strain/pressure sensors and triboelectric nanogenerators (Li et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
pH-value (0.2 %; water): 5.0 - 7.0
Appearance of solution: passes test
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)