Fontos dokumentumok
43843
Supelco
Multielement Standard Solution 6 for ICP
TraceCERT®, 23 elements, 100 mg/L each in nitric acid and hydrofluoric acid
Szinonimák:
ICP Multi-Element Calibration Solution 6
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
AAS: suitable
ICP: suitable
alkalmazás(ok)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Alkalmazás
  • Trace metal analysis in environmental samples: Utilization of Multielement Standard Solution 6 in the analysis of seawater and fish otoliths via ICP-MS, enhancing the detection and quantification of trace metals critical in environmental monitoring and conservation efforts (Zereen et al., 2014).
Analízis megjegyzés
100 mg/L each: Al, Sb, Ba, Pb, B, Ca, Cd, Cr, Co, Fe, K, Cu, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Si, Ti, V and Zn in 5% nitric acid and ≤0.1 % hydrofluoric acid
Egyéb megjegyzések
For a complete product listing of our TraceCERT range of CRMs for ICP and AAS, technical information and example certificates please visit our inorganic TraceCERT website
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Egyéb veszélyek
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)