1.08800
Zinc acetate dihydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Zinc acetate dihydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
mp
237 °C
sűrűség
1.74 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Zn](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3