Merck
1.28221
SAFC
Zinc chloride
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Zinc chloride, Dichlorozinc
About This Item
Lineáris képlet:
ZnCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
136.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51472303
Ügynökség
BP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 428 °C)
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
molekulatömeg
136.30 g/mol
szennyeződések
endotoxins, low
bp
293 °C
mp
293 °C (lit.)
oldhatóság
851 g/L at 20 °C
sűrűség
2.93 g/cm3 at 22 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
Alkalmazás
Mineral Salt
Kiszerelés
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3