Merck
88071
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenylporphyrin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
5,10,15,20-Tetraphenylporphin, TPP
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C44H30N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
614.74
Beilstein:
379542
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
Forma
crystals
szennyeződések
≤0.5% chlorin
oldhatóság
dichloromethane: soluble
fluoreszcencia
λex 420 nm; λem 651 nm in toluene
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccccc4)c5ccc([nH]5)c(-c6ccccc6)c7ccc(n7)c(-c8ccccc8)c9ccc2[nH]9
InChI
1S/C44H30N4/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36/h1-28,45,48H/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNHJECZULSZAQK-LWQDQPMZSA-N
Géninformáció
human ... TERT(7015)
Általános leírás
Tetraphenylporphyrin is a precipitation inhibitor.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tetraphenylporphyrin serves as an efficient inhibitor for Mg and its alloys. It is mainly used as a porphyrin moiety, in the preparation of ligand and introduction of metal in porphyrin.
Analízis megjegyzés
In addition to the emission maximum at 651 nm, there is a lower maxima at 717 nm.
Egyéb megjegyzések
Sensitizer used for the photochemical generation of singlet oxygen
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Andrea Pantoja et al.
The Journal of infectious diseases, 211 Suppl 2, S67-S77 (2015-03-15)
Four priority target product profiles for the development of diagnostic tests for tuberculosis were identified: 1) Rapid sputum-based (RSP), 2) non-sputum Biomarker-based (BMT), 3) triage test followed by confirmatory test (TT), and 4) drug-susceptibility testing (DST). We assessed the cost
E.D. Mihelich et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4135-4135 (1983)
Ken-ichiro Murata et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(19), 5956-5961 (2015-04-29)
A liquid-liquid transition (LLT) in a single-component substance is an unconventional phase transition from one liquid to another. LLT has recently attracted considerable attention because of its fundamental importance in our understanding of the liquid state. To access the order
Xavier C Ding et al.
PLoS neglected tropical diseases, 11(4), e0005516-e0005516 (2017-04-04)
The global prevalence of malaria has decreased over the past fifteen years, but similar gains have not been realized against Plasmodium vivax because this species is less responsive to conventional malaria control interventions aimed principally at P. falciparum. Approximately half
Corrosion inhibition of magnesium (Mg) alloys
Corrosion Prevention of Magnesium Alloys, 61-84 (2013)