Merck
132306
Sigma-Aldrich
Zinc acetylacetonate hydrate
Szinonimák:
Bis(2,4-pentanedionato)zinc, Zn(acac)2
About This Item
Lineáris képlet:
Zn(C5H7O2)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.61 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166200
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
Zn, 23-26% EDTA titration
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Zn]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.H2O.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KUJHAYOLESEVSA-SUKNRPLKSA-L
Általános leírás
Zinc acetylacetonate hydrate (Zn(acac)2) is a hydrated metal organic complex that is hygroscopic in nature. It is majorly used as a precursor for the synthesis of zinc based nano and microparticles.
Alkalmazás
Zn(acac)2 can be in the fabrication of zinc based films and coatings in chemical vapor deposition for optoelectronic applications.
Tulajdonságok és előnyök
Novel MOCVD precursor for the preparation of high-crystallinity (Zn,Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The synthesis of zinc oxide nanoparticles from zinc acetylacetonate hydrate and 1-butanol or isobutanol
Ambrozic G, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 346(2), 317-323 (2010)
A facile route to inverted polymer solar cells using a precursor based zinc oxide electron transport layer
De Bruyn P, et al.
Organic Electronics, 11(8), 1419-1422 (2010)
Zinc acetylacetonate hydrate adducted with nitrogen donor ligands: Synthesis, spectroscopic characterization, and thermal analysis
Brahma S and Shivashankar SA
Journal of Molecular Structure, 1101, 41-49 (2015)
Efficiency enhancement of organic and thin-film silicon solar cells with photochemical upconversion
Schulze TF, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(43), 22794-22801 (2012)
Cikkek
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications