Fontos dokumentumok
1.04984
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Lineáris képlet:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
237-722-2
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-102.0% (cerimetric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (cerimetric)
Forma
solid
hatékonyság
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
térfogatsúly
950‑1050 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Kapcsolódás
Replaces: PX1460; PX1460-1; PX1460-20
Analízis megjegyzés
Assay (cerimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2