Merck
1.28209
SAFC
Zinc sulfate heptahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
About This Item
Lineáris képlet:
ZnSO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-793-3
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation.
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Zinc sulfate is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations and cosmetics.
Kiszerelés
1282090003 (3X1 kg); 1282091001 (1 kg); 1282095001 (5 kg); 1282098025 (25 kg)
1282090003 (Sample kit); 1282091001 (Plastic bottle); 1282095001 (Plastic bottle); 1282098025 (PE bag in plastic bucket)
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3