Merck
1.08846
SAFC
Zinc oxide
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Zinc oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
OZn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-222-5
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1975 °C
sűrűség
5.61 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Zn]=O
InChI
1S/O.Zn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Zinc oxide Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2