Fontos dokumentumok
228737
Zinc nitrate hexahydrate
reagent grade, 98%
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
flakes
powder or crystals
oldhatóság
water: soluble(lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.