Fontos dokumentumok
1.06663
Supelco
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4Na2O6 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
212-773-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (perchloric acid titration)
form
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
290 g/L
sűrűség
1.82 g/cm3
térfogatsúly
460 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1