Fontos dokumentumok
D4294HMSUC
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set C
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Komponensek
1.00% (10000ppm), 2.00% (20000ppm), 3.00% (30000ppm), 4.00% (40000ppm), 5.00% (50000ppm); 100 mL ea.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
170.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
77 °C - closed cup