Fontos dokumentumok
1.04971
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Szinonimák:
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
About This Item
Lineáris képlet:
K3[Fe(CN)6]
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
237-323-3
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (iodometric)
form
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
464 g/L
sűrűség
1.85 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900‑1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2