Merck
60299
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(III)
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Szinonimák:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
About This Item
Lineáris képlet:
K3Fe(CN)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
329.24
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Teszt:
≥99.0% (RT)
Forma:
crystals
oldhatóság:
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (RT)
Forma
crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
6-9 (25 °C, 1 M in H2O)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Abszorpció
no transmittance (UV) in H2O at 1 M
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Potassium hexacyanoferrate(III) (red prussiate) may be used as an electron acceptor in detection systems such as flow injection chemiluminescence and laser-induced fluorescence.
Egyéb megjegyzések
Electron acceptor, employed in systems involving electron transport, e.g. NADH-cytochrome b5 reductase; assay of complex I
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Incorporation of microsomal electron-transfer components into liposomes: considerations for diffusion-limited reactions.
P Strittmatter et al.
Methods in enzymology, 52, 206-211 (1978-01-01)
Preparation and properties of NADH: ubiquinone oxidoreductase (complexI), EC 1.6.5.3.
Y Hatefi
Methods in enzymology, 53, 11-14 (1978-01-01)
Detergent-solubilized NADH-cytochrome b5 reductase.
K Mihara et al.
Methods in enzymology, 52, 102-108 (1978-01-01)
Soichiro Ijiri et al.
Journal of chromatography. A, 1217(18), 3161-3166 (2010-03-23)
Rhodamine 110 (Rho110) has been used in the highly sensitive analysis of monosaccharides, as it reacts with the reducing carbonyl group of the saccharides. The monosaccharide derivatives were investigated by capillary electrophoresis with laser-induced fluorescence detection. The derivatization was performed
Lu Han et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 58, 141-145 (2011-10-15)
In this paper, a novel chemiluminescence (CL) system, 2-phenyl-4, 5-di (2-furyl) imidazole (PDFI)-potassium ferricyanide, for the determination of terbutaline sulfate was described. The method was based on enhancement of CL emission of PDFI-potassium ferricyanide system in the presence of terbutaline