Fontos dokumentumok
455946
Potassium hexacyanoferrate(III)
99.98% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
Teszt
99.98% trace metals basis
form
crystalline
szennyeződések
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis