44425
Amberlite™ HPR4811 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Szinonimák:
Amberlite™ HPR4811 chloride form
About This Item
Javasolt termékek
product name
Amberlite™ HPR4811 Cl Anion Exchange Resin, Anion Exchange Resin
form
solid
nedvesség
48-58%
veszteség
~55% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
mátrix aktív csoport
trimethylbenzylammonium functional group
részecskeméret
25-30 mesh
500-600 μm
kapacitás
1.3 meq/mL by wetted bed volume
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)