Fontos dokumentumok
60279
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
BioUltra, ≥99.5% (RT)
Szinonimák:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioUltra
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (RT)
Forma
solid
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
pH
8.0-10.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
70 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, faintly yellow to greenish-yellow
anion nyomok
carbonate (CO32-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Abszorpció
cut-off at 411 nm in H2O at 0.5 M
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?