Fontos dokumentumok
P3289
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
ACS reagent, 98.5-102.0%
Szinonimák:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
98.5-102.0%
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: iron
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): passes test (limit about 0.01%)
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Preparation of Carrez I solution.
- Milk sample preparation for gold nanoparticles (AuNPs) based colorimetric detection of melamine.
- Preparation of ferrocyanide/ferricyanide reaction, a redox pair solution for electrochemical testing.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.