Fontos dokumentumok
P9387
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
ReagentPlus®, ≥98.5%
Szinonimák:
Potassium ferrocyanide, Yellow prussiate
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥98.5%
Forma
powder
pH
8-10 (25 °C, 211 g/L)
mp
70 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NRYOVBQTVIWDNU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)