Fontos dokumentumok
1.03792
Supelco
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
for analysis EMSURE® ISO
Szinonimák:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
392.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
233-151-8
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-101.5% (manganometric)
Forma:
solid
oldhatóság:
269 g/L
Ügynökség
reag. ISO
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-101.5% (manganometric)
Forma
solid
hatékonyság
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
39-41 °C (decomposition)
oldhatóság
269 g/L
sűrűség
1.86 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
900 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe3+: ≤0.02%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
  • Water-Mediated Green and Efficient Synthesis of Bis(Indolyl)methanes Using Ammonium Iron(II) Sulfate.: This research highlights the use of ammonium iron(II) sulfate hexahydrate in the green synthesis of bis(indolyl)methanes. The study demonstrates the compound′s efficiency and eco-friendliness in catalyzing reactions in water, offering a sustainable alternative in organic synthesis (Letters in Organic Chemistry, 2020).
  • Determination of Ferromanganese and Ferrosilicon by Ammonium Ferrous Sulfate Titration and ICP.: This paper discusses the analytical methods for determining ferromanganese and ferrosilicon using ammonium iron(II) sulfate titration and inductively coupled plasma (ICP). The study underscores the compound′s role in precise quantitative analysis in metallurgical processes (Modern Analytical Chemistry Research, 2020).
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): 99.0 - 101.5 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 5.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Iron(III)-salts (Fe³⁺): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Correspons to ISO
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1