Fontos dokumentumok
1.07293
Supelco
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one
GR for analysis
Szinonimák:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, 4-Aminoantipyrine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H13N3O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
203.24
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
201-452-3
NACRES:
NA.05
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
107-109 °C
oldhatóság
56 g/L
térfogatsúly
430 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 107 - 109
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Loss on drying (90 °C): ≤ 0.5 %
Sensitivity test (to phenol): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3