Fontos dokumentumok
P0662
Potassium phosphate monobasic
ACS reagent, ≥99.0%
Szinonimák:
Monopotassium phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 300
suitable for SM 5210
Teszt
≥99.0%
form
powder or crystals
technika/technikák
tissue culture: suitable
szennyeződések
≤0.01% Insoluble matter
veszteség
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.1-4.5 (25 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
bp
>450 °C
mp
252.6 °C (lit.)
sűrűség
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Fe: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.