Fontos dokumentumok
1.04982
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
EMPLURA®
Szinonimák:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Lineáris képlet:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
422.39
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
237-722-2
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (cerimetric)
Forma:
solid
Minőségi szint
termékcsalád
EMPLURA®
Teszt
≥99.0% (cerimetric)
Forma
solid
hatékonyság
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
mp
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
térfogatsúly
950‑1050 kg/m3
kation nyomok
As: ≤0.0003%
Cu: ≤0.0025%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0025%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Fe+2].[K+].[K+].[K+].[K+].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].N#[C-].O.O.O
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (cerimetric): ≥ 99.0 %
As (Arsenic): ≤ 0.0003 %
Cu (Copper): ≤ 0.0025 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2