Merck
1.06050
Supelco
Dichloromethane
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-838-9
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
hatékonyság
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
robbanási határérték
22 %
szennyeződések
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.005% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.005% Chloroform (GC)
≤0.01% Water
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
párolgási maradék
≤0.001%
szín
clearAPHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
oldhatóság
20 g/L
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
SMILES string
ClCCl
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Analízis megjegyzés
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.324 - 1.326
Boiling point: 39 - 42 °C
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 100 Hazen
Chloroform (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.005 %
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.002 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Mo (Molybdenum): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Protocols
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.