372978
Chloroform
anhydrous, contains amylenes as stabilizer, ≥99%
Szinonimák:
Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
form
liquid
tartalmaz
amylenes as stabilizer
kiszerelés
Sure/Seal™ of 1, 6x1, 2 L
Pure-Pac® 2 of 20 L (USA only)
szennyeződések
<0.001% water
0.005% water (100mL)
párolgási maradék
<0.0003%
szín
colorless
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To synthesize diaryl ketones.
- In the palladium-catalyzed cross-coupling reaction of arylboronic acids with acid chlorides under the phosphine-free condition to synthesize aryl ketones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?