1.02410
Calcium carbonate
volumetric standard, secondary reference material for complexometry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ISO 17025
reag. USP
Minőségi szint
form
solid
hatékonyság
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technika/technikák
titration: suitable
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
sűrűség
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
300‑1400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Certified reference material according to ISO 17034
- High-purity material traceable to NIST SRMs
- Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
- In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Kiszerelés
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Cikkek
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
A titrálási oldat titrálása vagy standardizálása elengedhetetlen a pontos és megbízható titrálási eredményekhez.