Fontos dokumentumok
1.04660
Supelco
UV-VIS Standard 1a: Potassium dichromate solution (600 mg/l)
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm, Certipur®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to Ph. Eur. absorbance at 430nm
termékcsalád
Certipur®
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Easily meet your UV-VIS performance check requirements with an all-in-one qualification kit
for the absorbance at 430 nm according to Ph Eur Certipur®
Alkalmazás
For additional information, please click Instructions for Use
Tulajdonságok és előnyök
  • It is a solution of potassium dichromate in sulfuric acid
  • Traceability to standard reference material from the National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Includes a certificate of analysis (CoA)
  • Reliable and reproducible results
Kiszerelés
Each package includes 2x10 mL potassium dichromate solution and 6x10 mL sulfuric acid solution (used for baseline correction).
Each package will provide enough material for two complete instrument qualifications: including cell conditioning, baseline correction, standard measurement and baseline verification.
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2