Merck
NIST136F
Potassium dichromate
NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
Szinonimák:
Potassium bichromate
About This Item
Lineáris képlet:
K2Cr2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
294.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay for use as a primary oxidimetric standard. A unit of SRM 136F consists of 60 g of highly purified potassium dichromate (K2Cr2O7) in a clear glass bottle. The certification of SRM 136f is valid, within the measurement uncertainties specified, provided the SRM is handled and stored in accordance with the instructions given under “Instructions for Use” in the certificate.
SRM 136F_CERT
SRM 136F_SDS
Alkalmazás
This Standard Reference Material (SRM 136F) is intended for use as a primary oxidimetric standard.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dichromate (K2Cr2O7)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Cardio-vascular system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)