Fontos dokumentumok
1.02333
Supelco
Chlorotrimethylsilane
for gas chromatography
Szinonimák:
Chlorotrimethylsilane, Trimethylchlorosilane, Trimethylsilyl chloride, TMCS
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
108.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
200-900-5
NACRES:
NA.05
gőznyomás
250 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
4868 mg/kg LD50, oral (Rat)
1530 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.5-46 % (v/v)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
bp
57 °C/1013 hPa
mp
-58 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -20 °C
sűrűség
0.86 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/C3H9ClSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-18.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28 °C - closed cup